Learn More
CD4 Antibody (CE9.1 (Clenoliximab)) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
260.00 € - 579.60 €
Spezifikation
| Antigen | CD4 |
|---|---|
| Klon | CE9.1 (Clenoliximab) |
| Verdünnung | Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Blocking/Neutralizing 50 - 200 molar excess, CyTOF-ready |
| Anwendungen | Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Blocking Assay, CyTOF |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18119169
|
Novus Biologicals
NBP2-52681-0.025MG |
0.025 mg |
260.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18207950
|
Novus Biologicals
NBP2-52681-0.2MG |
0.2 mg |
613.00 € 579.60 € / 0.20 Milligramm Sparen 33.40 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
CD4 Monoclonal specifically detects CD4 in Human, Chimpanzee samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Surface Plasmon Resonance, CyTOF-ready, Block/Neutralize.Spezifikation
| CD4 | |
| Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Blocking/Neutralizing 50 - 200 molar excess, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Primate | |
| CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4 | |
| CD4 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified | |
| The antibody binds to human CD4 with a Kd of 1.0 nM and an ED50 of 0.2 ug/ml. |
| CE9.1 (Clenoliximab) | |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Blocking Assay, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Regulatory Immunology, Stem Cell Markers | |
| PBS with 0.02% Proclin 300. with 0.02% Proclin 300 | |
| 920 | |
| Domain 1 of human CD4. | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |