Learn More
IBA Lifesciences CD4 Fab-TACS™ Gravity Kit
IBA GmbH™ CD4 Fab-TACS™ Gravity Kit für eine reversible Zellisolierung, das unmarkierte Zielzellen liefert.
361.00 € - 829.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Isolierung markierungsfreier Zellen |
---|---|
Produkttyp | Magnetloses Zellisolationskit |
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Spenderquelle | Menschliches Vollblut |
Produktcode | Marke | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15869784
|
IBA Lifesciences
6-3202-004 |
4 Säulen, human | 60 ml Vollblut |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15879784
|
IBA Lifesciences
6-3202-010 |
10 Säulen, human | 150 ml Vollblut |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Das Kit ermöglicht die direkte Aufreinigung von CD4 positiven T-Zellen aus Vollblut.
- CD4 Fab-Strep, human
- Puffer CI (10x)
- Biotin-Stammlösung
- Fab-TACS™ Schwerkraftadapter
- Fab-TACS™ Durchflussbegrenzer
- Die Fab-TACS™ Schwerkraftsäule ist mit einer Strep-Tactin™ beschichteten Matrix aus Agarose in zelltauglicher Qualität gefüllt. Strep-markierte Fab-Fragmente (Fab-Streps) binden spezifisch an die Matrix. Anschließend passieren Vollblut oder andere Blutpräparate die Säule. Die Zielzellen haften an der Matrix aufgrund der exklusiven Bindung der Fab-Streps an den Zielzellen. Zielungebundene Zellen werden effizient weggespült. In einem letzten Schritt führt die Zugabe von Biotin zur Elution der Zielzellen und der Fab-Streps. Nach der Elution dissoziieren die Fab-Streps von selbst von den Zelloberflächen.
- Die unmarkierten authentischen Zielzellen sind jetzt für weitere Anwendungen bereit.
Spezifikation
Isolierung markierungsfreier Zellen | |
Magnetloses Zellisolationskit | |
Raumtemperatur | |
Menschliches Vollblut |