Learn More
CD4 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 700, Clone: RPA-T4, BD
Mouse Monoclonal Antibody
197.00 € - 427.00 €
Spezifikation
Antigen | CD4 |
---|---|
Klon | RPA-T4 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15880699
|
BD Biosciences
561030 |
25 μg |
197.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15899108
|
BD Biosciences
557922 |
0.1 mg |
427.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The RPA-T4 monoclonal antibody specifically binds to CD4, a 59 kDa single-chain transmembrane glycoprotein that is expressed on T-helper/inducer cell populations. CD4 is also expressed on thymocytes subsets and at lower levels on monocytes and macrophages. CD4 functions as a co-receptor in MHC class II-restricted antigen-induced T cell activation and as a receptor for human immunodeficiency viruses (HIV). This antibody binds to the D1 domain (CDR1 and CDR3 epitopes) of the CD4 antigen and reacts with approximately 80% of thymocytes and 45% of peripheral blood lymphocytes. RPA-T4 is capable of blocking HIV-1, gp120, and inhibits syncytium formation.
This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Spezifikation
CD4 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
RPA-T4 | |
Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 700 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.