Learn More
CD4 Rat anti-Mouse, APC, Clone: RM4-5, BD
Rat Monoclonal Antibody
178.00 € - 331.00 €
Spezifikation
Antigen CD4
Klon RM4-5
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15880759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561091
25 μg
178.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15876958
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
553051
0.1 mg
331.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The RM4-5 monoclonal antibody specifically binds to the CD4 (L3T4) differentiation antigen expressed on most thymocytes, subpopulations of mature T lymphocytes (i.e., MHC class II-restricted T cells, including most T helper cells and immunosuppressive regulatory T cells), and a subset of NK-T cells. CD4 has also been reported to be detected on pluripotent hematopoietic stem cells, bone marrow myeloid and B-lymphocyte precursors, intrathymic lymphoid precursors, and a subset of splenic dendritic cells. CD4 has been reported to be expressed on the plasma membrane of mouse egg cells and is involved in adhesion of the egg to MHC class II-bearing sperm. CD4 is an antigen coreceptor on the T-cell surface which interacts with MHC class II molecules on antigen-presenting cells. It participates in T-cell activation through its association with the T-cell receptor complex and protein tyrosine kinase lck. Purified RM4-5 mAb has been reported to block the binding of FITC-conjugated anti-mouse CD4 clones GK1.5 and H129.19, but not the RM4-4 clone.
Spezifikation
Spezifikation
CD4
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
Mouse
Mouse Thymocytes (BALB/c)
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
RM4-5
Flow Cytometry
APC
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified
Cd4; CD4 antigen; L3T4; Ly-4; T-cell surface antigen T4/Leu-3