Learn More
CD4 Rat, Qfluor 630, Clone: GK1.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB8-QF630-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912528
  • 212.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Specifications
CD4
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Cd4
Protein A/G Purified
RUO
12504
IgG2b κ
Flow Cytometry
GK1.5
Qfluor 630
NP_038516
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers