Learn More
CD40 Monoclonal Antibody (OTI9B6), TrueMAB™, OriGene
Artikelnummer. 17527924
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
30 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17527924 30 μL 30 Mikroliter
17507924 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 17527924
Marke: Origene Technologies TA813202S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Mouse Monoclonal Antibody
CD40 Monoclonal antibody specifically detects CD40 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Antigen CD40
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI9B6
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen CD40
Gen-Zugriffsnummer P25942
Gen-Alias AI326936; B cell surface antigen CD40; B cell-associated molecule; B-cell surface antigen CD40; Bp50; CD antigen CD40; Cd40; CD40 antigen; CD40 antigen (TNF receptor superfamily member 5); CD40 antigen, TNF receptor superfamily member 5; CD40 molecule; CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5; CD40L receptor; CDw40; GP39; HIGM1; I79_006806; IGM; IMD3; Immunoglobulin M; ImmunoglobulinM; membrane protein CD40; MGC9013; p50; receptor for ligand CD154; sCD40; soluble CD40; T-BAM; T-cell differentiation antigen; Tnfrsf5; TRAP; tumor necrosis factor receptor superfamily member 5; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human CD40 (NP_001241) produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 958
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1