Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für Maus-sCD40L
Für den quantitativen Nachweis von sCD-40L (Maus).
Marke: Invitrogen™ BMS6010TEN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen Maus-sCD40L
Biotin-Konjugat (monoklonaler Anti-Maus-sCD40L-Antikörper)
Streptavidin-HRP
Maus-sCD40L-Standard, gefriergetrocknet, 40 ng/ml nach Rekonstitution
Probenverdünner
Assaypuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
Stopplösung (1M Phosphorsäure)
Blauer Farbstoff
Grüner Farbstoff
Roter Farbstoff
Klebefolien
Beschreibung
Der ELISA für den Maus-CD40-Liganden (Maus-CD40L) quantifiziert Maus-CD40L in Mausserum oder im Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Maus-CD40L.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Maus-CD40L misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Spezifikation
0,14ng/mL | |
Serum, Zellkulturüberstand | |
ELISA | |
50 μl | |
sCD154 (sCD40-Ligand) |
Biotin | |
Maus | |
10 x 96 Tests | |
TRAP, HIGM 1, T-Zellen-Antigen Gp39, CD154 |
Nur für Forschungszwecke