Learn More
CD43 Mouse anti-Human, FITC, Clone: 1G10, BD
Mouse Monoclonal Antibody
151.00 € - 341.00 €
Spezifikation
Antigen | CD43 |
---|---|
Klon | 1G10 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | FITC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15800659
|
BD Biosciences
560978 |
25 Tests |
151.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15868198
|
BD Biosciences
555475 |
100 Tests |
341.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The 1G10 monoclonal antibody specifically binds to CD43, a 95-135 kDa sialoglycoprotein that is highly expressed on most human leucocytes. CD43 is encoded by the SPN gene and is also known as Sialophorin, Galactoglycoprotein (GALGP), Leukosialin, and Leukocyte sialoglycoprotein. The CD43 antigen is expressed on T cells, pre-B cells and activated B cells, NK cells and granulocytes, but is not present on resting peripheral blood B cells, red blood cells, platelets and non-hematopoietic cells. CD43 is enzymatically shed from leucocytesurfaces following activation by various stimuli. CD43 appears to be involved in intercellular interactions that regulate T, B, and NK cell functions. This antibody is suitable for staining formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections with TUF pretreatment.
Spezifikation
CD43 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
1G10 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.