Learn More
CD45 / LCA Mouse, Clone: F10-89-4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 5788-MSM22-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920758
  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD45 / LCA
Cell surface and cytoplasmic
F10-89-4
Unconjugated
NP_002829
Mouse
180-220kDa
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG2a κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
PTPRC
Human T-Lymphocytes
Ramos, U-698, or GA-10 cells. Tonsil
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.