Learn More
CD45 Mouse anti-Human, PE-Cy7, Clone: HI30, BD
Mouse Monoclonal Antibody
221.00 € - 560.00 €
Spezifikation
Antigen | CD45 |
---|---|
Klon | HI30 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | PE-Cyanine7 |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
15890589
|
BD Biosciences
560915 |
25 Tests |
221.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15879028
|
BD Biosciences
557748 |
100 Tests |
560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
The HI30 monoclonal antibody specifically binds to the 180, 190, 205, 220 kDa protein isoforms of CD45. CD45 is encoded by the PTPRC (Protein tyrosine phosphatase receptor type C) gene. CD45, also known as the leukocyte common antigen (LCA), is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. It is present on all human leukocytes including lymphocytes, monocytes, granulocytes, eosinophils, and thymocytes. CD45 is absent from circulating erythrocytes, platelets, or mature erythroid cells of bone marrow and non-hemopoietic tissues.
Specifications
CD45 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
PTPRC; CD45R; LCA; L-CA; Leukocyte Common Antigen; B220; T200; GP180; LY5 |
HI30 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human Peripheral Blood Leucocytes | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.