Learn More
CD45 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 6O19, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
149.00 € - 439.00 €
Spezifikation
Antigen CD45
Klon 6O19
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17551496
Unterlagen ansehen
Proteintech
80297-1-RR-20UL
20 μL
149.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17541496
Unterlagen ansehen
Proteintech
80297-1-RR-100UL
100 μL
439.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The CD45 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody to a recombinant protein of human CD45. This antibody recognizes human, rat antigen. The CD45 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
CD45
Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry
Rabbit
5788
Primary
6O19
Unconjugated
Human, Rat