Learn More
CD45RO Mouse, APC, Clone: UCHL1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB44-APC-25Tests
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902048
  • 112.00 € / 25 Tests
Verfügbar ab: 09-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD45RO
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG2a κ
Flow Cytometry
UCHL1
APC
NP_002829
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.