missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA5119015

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17780424

  • 485.00 € / 200 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

CD5 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

CD5 is a 67 kDa human T-lymphocyte single-chain transmembrane glycoprotein. CD5 is present on all mature T-lymphocytes, on most of thymocytes and on many T-cell leukemias and lymphomas. CD5 also reacts with a subpopulation of activated B-cells and may act as a receptor in regulating T-cell proliferation. CD5 is found on 95% of thymocytes and 72% of peripheral blood lymphocytes. In lymph nodes, the main reactivity is observed in T cell areas. CD5 is expressed by many T cell leukemia, lymphomas, and activated T cells. Diseases associated with CD5 dysfunction include thymus cancer and Richter's Syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

CD5
Polyclonal
Unconjugated
Cd5
alanyl (membrane) aminopeptidase; alanyl aminopeptidase; alanyl aminopeptidase, membrane; aminopeptidase M; Aminopeptidase N; ANPEP; AP-M; APN; AP-N; CD antigen CD5; CD13; CD28; CD28 antigen (Tp44); CD28 molecule; Cd5; CD5 antigen; CD5 antigen (p56 62); CD5 antigen (p56-62); CD5 antigen p56-62; CD5 molecule; CD5 protein; CD74 antigen, invariant polypeptide of major; cell surface protein; costimulatory molecule B7 receptor CD28; fCD5; GP150; hAPN; LAP1; LEU1; Ly-1; Ly12; Ly-12; LyA; Ly-A; Lymphocyte antigen 1; Lymphocyte antigen CD5; lymphocyte antigen T1/Leu-1; Lyt-1; membrane alanyl aminopeptidase; microsomal aminopeptidase; Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13; P150; Pan T cell; PEPN; T1; T-cell costimulatory molecule CD28; T-cell surface glycoprotein CD5; T-cell-specific surface glycoprotein CD28; unnamed protein product
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
921
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
P06127
Cd5
Recombinant protein CD5. The antigen corresponds to amino acid range Gln19-Ser336 of the target protein.
200 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt