Learn More
Invitrogen™ CD5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
159.00 € - 485.00 €
Spezifikation
Antigen CD5
Konzentration 0.5 mg/mL
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17780424
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PA5119015
200 μL
485.00 €
200 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17783504
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PA5122110
20 μL
159.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD5 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
CD5 is a 67 kDa human T-lymphocyte single-chain transmembrane glycoprotein. CD5 is present on all mature T-lymphocytes, on most of thymocytes and on many T-cell leukemias and lymphomas. CD5 also reacts with a subpopulation of activated B-cells and may act as a receptor in regulating T-cell proliferation. CD5 is found on 95% of thymocytes and 72% of peripheral blood lymphocytes. In lymph nodes, the main reactivity is observed in T cell areas. CD5 is expressed by many T cell leukemia, lymphomas, and activated T cells. Diseases associated with CD5 dysfunction include thymus cancer and Richter's Syndrome.
Spezifikation
Spezifikation
CD5
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Polyclonal
Liquid
IgG
Human
Cd5
alanyl (membrane) aminopeptidase; alanyl aminopeptidase; alanyl aminopeptidase, membrane; aminopeptidase M; Aminopeptidase N; ANPEP; AP-M; APN; AP-N; CD antigen CD5; CD13; CD28; CD28 antigen (Tp44); CD28 molecule; Cd5; CD5 antigen; CD5 antigen (p56 62); CD5 antigen (p56-62); CD5 antigen p56-62; CD5 molecule; CD5 protein; CD74 antigen, invariant polypeptide of major; cell surface protein; costimulatory molecule B7 receptor CD28; fCD5; GP150; hAPN; LAP1; LEU1; Ly-1; Ly12; Ly-12; LyA; Ly-A; Lymphocyte antigen 1; Lymphocyte antigen CD5; lymphocyte antigen T1/Leu-1; Lyt-1; membrane alanyl aminopeptidase; microsomal aminopeptidase; Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13; P150; Pan T cell; PEPN; T1; T-cell costimulatory molecule CD28; T-cell surface glycoprotein CD5; T-cell-specific surface glycoprotein CD28; unnamed protein product
Cd5
Primary
Antigen affinity chromatography, Protein A
0.5 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
P06127
921
Recombinant protein CD5. The antigen corresponds to amino acid range Gln19-Ser336 of the target protein.