Learn More
IBA Lifesciences CD62L Fab-TACS™ Micro-Magnetbead-Starterkit
Markierungsfreie Isolierung von CD62L+ Zellen aus PBMCs
Marke: IBA Lifesciences 6-8000-104
Weitere Details : CAS : 26628-22-8 Netto-Gewicht : 0.14400kg
Beschreibung
- FAB-TACS™ – Traceless Affinity Cell Selection - ist ein positiver Zellisolierungsansatz auf Grundlage unserer Strep-Tag™-Technologie. Das CD62L Fab-TACS™ Micro-Magnetbead Starterkit ermöglicht die markierungsfreie Isolierung humaner CD62L+ Zellen aus peripheren mononukleären Blutzellen (PBMCs).
- CD62L, auch L-Selektin genannt, ist ein Lymphknotenreferenzrezeptor, der häufig auf der Oberfläche von naïve und zentralen T-Gedächtniszellen vorkommt, aber z. B. auch auf B-Zellen, Monozyten und natürlichen Killerzellen.
- Geringe Affinität, Fab-Fragmente, die zu einem Twin-Strep-Tag™ (Fab-Streps) fusioniert sind, werden mit Strep-Tactin™ Micro-Magnetbeads inkubiert, um einen Komplex zu bilden, der stabil an die Zelloberfläche bindet. Nach der spezifischen Markierung werden Zielzellen an einen Magneten gebunden und Nicht-Zielzellen effizient weggewaschen.
- In einem letzten Schritt bewirkt die Zugabe von Biotin die Freisetzung der isolierten Zellen aus Micro-Magnetbeads. Die Fab-Streps trennen sich aufgrund ihrer geringen Affinität von der Zelloberfläche.
- Nach der Entfernung von Biotin durch Waschen sind die isolierten Zellen für weitere positive Selektions- oder Abbauschritte bereit oder können direkt für weitere nachgelagerte Anwendungen verwendet werden.
Spezifikation
Strep-Tactin™ Micro-Magnetbeads, CD62L Fab-Strep (Human), 10 x Puffer-CI, Biotin-Stammlösung | |
Human | |
Markierungsfreie Isolierung von CD62L+-Zellen aus PBMCs |
Nur für Forschungszwecke.