Learn More
CD66b Mouse, anti-Human, Pacific Blue, Clone: G10F5, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Stemcell Technologies 60086PB.1
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17128951
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • The G10F5 antibody reacts with CD66b (previously denoted CD67), an ∼95 kDa single-chain glycosylphosphatidylinositol (GPI)-linked glycoprotein expressed by neutrophilic and eosinophilic granulocytes
  • CD66b is a member of the carcinoembryonic antigen (CEA)-like subfamily of proteins within the immunoglobulin superfamily and possesses two Ig-like C2-type domains and one Ig-like V-type domain
  • In neutrophils, CD66b is localized within granules in the cytoplasm as well as being expressed on the plasma membrane
  • Surface expression levels increase upon granulocyte activation, an effect induced by stimulators such as phorbol myristate acetate (PMA), calcium ionophore, and N-formylmethionyl-leucyl-phenylalanine (FMLP)
  • CD66b appears to play a role as a signaling receptor involved in cell adhesion, phagocytosis, and chemotaxis by regulating granulocyte activation and adhesion to several proteins, including CD66c, galectin-3, fibronectin, and E-selectin
Spezifikation
Spezifikation
CD66b
Monoclonal
Pacific Blue
25 Tests
Chimpanzee, Human
Granulocytes and Subsets, Myeloid Cells
Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
G10F5
Mouse
Primary
IgM κ
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.