missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD68 Mouse anti-Human, Clone: KP1, liquid, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies TA807199
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD68 (Macrosialin) is a 110 kDa integral membrane glycoprotein predomitly expressed on the intracellular lysomsomes of monocytes and macrophages and to a lesser extent by dendritic cells and peripheral blood granulocytes. Also, CD68 could play a role in phagocytic activities of tissue macrophages, both in intracellular lysosomal metabolism and extracellular cell-cell and cell-pathogen interactions. CD68 is expressed by interdigitating reticulum cells in tonsil and some histiocytic lymphoma or histiocytosis, acute myeloid leukemia (AML), and granulocytic sarcoma. Elevated expression of CD68 has been demonstrated on CD34+ cells in various human maligcies, including several Acute Myeloid Leukemia studies.Spezifikation
| CD68 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| CD68 | |
| GP110, LAMP4, SCARD1 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 968 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| KP1 | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P34810 | |
| CD68 | |
| Lysosomal fraction of human lung macrophages CD68(KP1) | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur