Learn More
Invitrogen™ CD7 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (15), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
269.00 € - 538.00 €
Spezifikation
Antigen CD7
Klon 15
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17799873
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA543531
50 μL
269.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17759623
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA543071
100 μL
538.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Specificity: Human CD7/LEU9
CD7 (gp40, Leu9) is a 40 kDa member of the immunoglobulin gene superfamily. CD7 contains N-terminal amino acids 1-107 are highly homologous to Ig kappa-L chains whereas the carboxy-terminal region of the extracellular domain is proline-rich and has been postulated to form a stalk from which the Ig domain projects. CD7 is expressed on the majority of immature and mature T-lymphocytes, and T cell leukemia. Further, CD7 is also found on natural killer cells, a small subpopulation of normal B cells and on malignant B cells. Cross-linking surface CD7 positively modulates T cell and NK cell activity as measured by calcium fluxes, expression of adhesion molecules, cytokine secretion and proliferation. CD7 associates directly with phosphoinositol 3'-kinase. CD7 ligation induces production of D-3 phosphoinositides and tyrosine phosphorylation. Expression of CD7 is an important marker used in leukemia diagnostics.
Spezifikation
Spezifikation
CD7
1 mg/mL
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative
Cd7; CD7 antigen; CD7 antigen (p41); Cd7 molecule; GP40; LEU-9; p41 protein; T-cell antigen CD7; T-cell leukemia antigen; T-cell surface antigen Leu-9; Tp40; TP41
CD7
IgG
Protein A
Antibody
15
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
P09564
924
Recombinant Human CD7 protein.
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
CD7