Learn More
CD71 (Transferrin Receptor) Monoclonal Antibody (R17217 (RI7 217.1.4)), PE, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
104.00 € - 307.00 €
Spezifikation
Antigen CD71 (Transferrin Receptor)
Klon R17217 (RI7 217.1.4)
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15238589
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-0711-81
50 μg
104.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15248589
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-0711-82
100 μg
210.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15258589
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-0711-83
200 μg
307.00 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The R17217 monoclonal antibody reacts with mouse CD71, a 170-180 kDa type II transmembrane protein. CD71, the transferrin receptor, exists as a homodimer on the cell surface and is essential for cellular growth. CD71 is expressed by immature proliferating cells and at low levels on resting mature lymphocytes. Antigen or mitogen stimulation of T and B cells upregulates the expression of CD71. Expression level differences have been observed in different mouse strains. Applications Reported: The R17217 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: The R17217 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes and bone marrow cells. This can be used at less than or equal to 0.5 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
Cellular uptake of iron occurs via receptor-mediated endocytosis of ligand-occupied transferrin receptor into specialized endosomes. Endosomal acidification leads to iron release. The apotransferrin-receptor complex is then recycled to the cell surface with a return to neutral pH and the concomitant loss of affinity of apotransferrin for its receptor. Transferrin receptor is necessary for development of erythrocytes and the nervous system. Serum transferrin receptor (sTfR) is used as a means of detecting erythropoietin (EPO) misuse by athletes and as a diagnostic test for anemias resulting from a number of conditions including rheumatoid arthritis, pregnancy, irritable bowel syndrome and in HIV patients.
Spezifikation
Spezifikation
CD71 (Transferrin Receptor)
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
2610028K12Rik; AI195355; AI426448; AU015758; CD antigen CD71; CD71; chicken transferrin receptor; E430033M20Rik; I79_000642; IMD46; mammary tumor virus receptor 1; Mtvr1; Mtvr-1; p90; sTfR; T9; TfR; tfR1; TFR2; TFRC; TR; transferrin receptor; transferrin receptor (p90, CD71); transferrin receptor 2; transferrin receptor protein 1; Transferrin receptor protein 1, serum form; Trfr
TFRC
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
TFRC
R17217 (RI7 217.1.4)
Flow Cytometry
PE
Rat
Mouse
Q62351
22042
IgG2a κ