missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD73 Monoclonal Antibody (eBioTY/11.8 (TY/11.8)), Super Bright™ 600, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
153.00 € - 358.00 €
Spezifikation
Antigen | CD73 |
---|---|
Klon | eBioTY/11.8 (TY/11.8) |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16331434
|
Affymetrix eBioscience
63-0731-80 |
25 μg |
153.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16341434
|
Affymetrix eBioscience
63-0731-82 |
100 μg |
358.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Rat Monoclonal Antibody
CD73 Monoclonal antibody specifically detects CD73 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD73 | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
23959 | |
IgG1 | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
eBioTY/11.8 (TY/11.8) | |
Flow Cytometry | |
Super Bright 600 | |
Rat | |
Mouse | |
Q61503 | |
NT5E | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
NT5E |