Learn More
CD79b Mouse anti-Human, PE, Clone: CB3-1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
176.00 € - 428.00 €
Spezifikation
Antigen | CD79b |
---|---|
Klon | CB3-1 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | PE |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15828358
|
BD Biosciences
555679 |
100 Tests |
428.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15881489
|
BD Biosciences
561943 |
25 Tests |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Immunoglobulin (Ig) antigen receptors are composed of a non-covalently- associated complex of Ig and two other proteins, Igα and Igβ, which have been designated in the Fifth International Leukocyte Workshop as CD79a and CD79b respectively. CB3-1 reacts with CD79b, which is expressed on surface Ig(sIg)-positive lymphocytes and B-cell lines but only in the cytoplasm of sIg-negative cells including most terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) positive early pre-B and all cytoplasmic µ positive pre-B cell lines. Antibodies to CD79b are helpful in delineating signal transduction pathways activated via antibody receptors during different stages of B-cell differentiation.
Spezifikation
CD79b | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
CB3-1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
Igβ |
For Research Use Only.