Learn More
CD8 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications
Marke:  Novus Biologicals NBP2-29475
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18749133
  • 575.00 € / 0.10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD8 Polyclonal specifically detects CD8 in Human, Mouse, Porcine samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD8
CD8, CD8a molecule, LEU2, p32
32 kDa
0.1 mg
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Recombinant fragment from human CD8 C-terminal cytoplasmic domain of alpha chain (exact sequence is proprietary). (Uniprot: P01732)
Protein A purified
Pig