Learn More
IBA Lifesciences CD8 Fab-TACS™ Gravity Kit
IBA GmbH™ CD8 Fab-TACS™ Gravity Kit für eine reversible Zellisolierung, das unmarkierte Zielzellen liefert.
Marke: IBA Lifesciences 6-3203-004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
Beschreibung
- Das Kit ermöglicht die direkte Aufreinigung von CD8 positiven T-Zellen aus Vollblut.
- CD8 Fab-Strep, human
- Puffer CI (10x)
- Biotin-Stammlösung
- Fab-TACS™ Schwerkraftadapter
- Fab-TACS™ Durchflussbegrenzer
- Die Fab-TACS™ Schwerkraftsäule ist mit einer Strep-Tactin™ beschichteten Matrix aus Agarose in zelltauglicher Qualität gefüllt. Strep-markierte Fab-Fragmente (Fab-Streps) binden spezifisch an die Matrix. Anschließend passieren Vollblut oder andere Blutpräparate die Säule. Die Zielzellen haften an der Matrix aufgrund der exklusiven Bindung der Fab-Streps an den Zielzellen. Zielungebundene Zellen werden effizient weggespült. In einem letzten Schritt führt die Zugabe von Biotin zur Elution der Zielzellen und der Fab-Streps. Nach der Elution dissoziieren die Fab-Streps von selbst von den Zelloberflächen.
- Die unmarkierten authentischen Zielzellen sind jetzt für weitere Anwendungen bereit.
Spezifikation
Isolierung markierungsfreier Zellen | |
Raumtemperatur | |
200 ml Vollblut |
Magnetloses Zellisolationskit | |
Menschliches Vollblut | |
4 Säulen, human |