Learn More
CD86 Mouse anti-Human, APC, Clone: 2331 (FUN-1), BD
Mouse Monoclonal Antibody
313.00 € - 717.00 €
Spezifikation
Antigen | CD86 |
---|---|
Klon | 2331 (FUN-1) |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | APC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15890629
|
BD Biosciences
560956 |
25 Tests |
313.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15848338
|
BD Biosciences
555660 |
100 Tests |
717.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The 2331 (FUN-1) monoclonal antibody specifically recognizes a 75 kDa transmembrane cell surface protein, CD86 (B70/B7-2), expressed primarily on monocytes, dendritic cells and activated B cells. Competitive binding assays demonstrate that, while both 2331 (FUN-1) and IT2.2 (anti-CD86, Cat. No. 555663) antibodies specifically recognize the same molecule, they react with different epitopes. CD86 is the second ligand for CD28 and CTLA-4 and may play an important role in co-stimulation of T cells in primary immune response. The 2331 (FUN-1) antibody blocks the costimulatory activity of CD86 when tested in functional studies.
Spezifikation
CD86 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
B7.2; B7-2; B-lymphocyte activation antigen B7-2; B70; BU63; CD28LG2; LAB72 |
2331 (FUN-1) | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human HBL-1 Cell Line | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.