Learn More
CD86 Rat, APC, Clone: GL-1 (GL1), enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
124.00 € - 326.00 €
Spezifikation
Antigen | CD86 |
---|---|
Klon | GL-1 (GL1) |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912158
|
EnquireBio
QAB51-APC-25UG |
25 μg |
124.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902158
|
EnquireBio
QAB51-APC-100UG |
100 μg |
326.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD86 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12524 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
GL-1 (GL1) | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_062261 | |
Cd86 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |