Learn More
CD86 Rat, FITC, Clone: GL-1 (GL1), enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB51-F-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15942158
  • 301.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD86
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd86
Protein A/G Purified
RUO
12524
IgG2a κ
Flow Cytometry
GL-1 (GL1)
FITC
NP_062261
Rat
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.