Learn More
CD90.2 (Thy-1.2) Monoclonal Antibody (30-H12), Biotin, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
59.50 € - 220.00 €
Spezifikation
Antigen CD90.2 (Thy-1.2)
Klon 30-H12
Konzentration 0.5 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15249649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
13-0903-82
100 μg
92.50 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15259649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
13-0903-85
500 μg
220.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15239649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
13-0903-81
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: The 30-H12 monoclonal antibody reacts with mouse CD90.2, also known as Thy-1.2, a GPI-linked membrane molecule. CD90.2 is expressed by mouse thymocytes and mature T cells as well as neurons in CD90.2-expressing mouse strains. These strains include BALB/c, CBA, C3H, C57BL/6, C58/J, SJL and others. Cells from CD90.1-expressing strains including PL and AKR do not stain with 30-H12. CD90 is involved in regulation of adhesion and signal transduction by T cells. Applications Reported: The 30-H12 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: The 30-H12 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.125 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
CD90.2 (Thy 1) antigen is a GPI linked glycoprotein member of the Immunoglobulin super family. CD90.2 is expressed in murine T cells, thymocytes, neural cells, Kupffer's cells and fibroblasts. Thy 1 may play a role in cell-cell or cell-ligand interactions during synaptogenesis and other events in the brain. CD90.2 is an 18 kDa plasma membrane antigen expressed by hematopoietic cells and neurons in all species studied, highly expressed in connective tissue, various fibroblast and stromal cell lines and lastly, by tumor endothelial cell lines. In the mouse, CD90.2 is expressed on all thymocytes and peripheral T lymphocytes.
Spezifikation
Spezifikation
CD90.2 (Thy-1.2)
0.5 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
P01831
Thy1
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Thy1
30-H12
Flow Cytometry
Biotin
Rat
Mouse
21838
IgG2b κ