Learn More
Invitrogen™ CD90 Monoclonal Antibody (OX-7)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA181491
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11590003
  • 276.00 € / 100 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
For FACS analysis, use 10 μL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 μL. Mouse anti Rat CD90 antibody, clone OX-7 recognizes rat and CD90, also known as Thy1. Mouse anti Rat CD90 antibody, clone OX-7 recognizes rat and CD90, also known as Thy1.
CD90 (Thy 1) antigen is a GPI linked glycoprotein member of the Immunoglobulin super family. CD90 is expressed in murine T cells, thymocytes, neural cells, Kupffer's cells and fibroblasts. CD90 may play a role in cell-cell or cell-ligand interactions during synaptogenesis and other events in the brain. CD90 can be used as a marker for a variety of stem cells and for the axonal processes of mature neurons. Structural study of CD90 led to the foundation of the Immunoglobulin superfamily, of which it is the smallest member, and led to the first biochemical description and characterization of a vertebrate GPI anchor. Diseases associated with CD90 dysfunction include nasopharyngeal carcinoma and thymoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CD90
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
P01830, P01831
Thy1
Rat Thy1 antigen.
100 μg
Primary
Mouse, Rat, Rabbit, Guinea Pig
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot
OX-7
Unconjugated
Thy1
CD7; CD90; CDw90; FLJ33325; membrane glycoprotein; T25; Thy 1.2; THY1; Thy-1; Thy-1 antigen; Thy-1 cell surface antigen; thy-1 glycoprotein; thy-1 membrane glycoprotein; Thy-1 protein; Thy-1 T-cell antigen; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2; thymus cell antigen 1, theta; Thymus cell surface antigen
Mouse
Protein A
RUO
100339279, 100379563, 21838, 24832
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado