Learn More
CD95 Hamster anti-Mouse, PE, Clone: JO2, BD
Hamster Monoclonal Antibody
175.00 € - 477.00 €
Spezifikation
Antigen CD95
Klon JO2
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15891529
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561985
25 μg
175.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15877628
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
554258
0.2 mg
477.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Fas antigen, CD95, is a 45 kDa cell-surface protein which can mediate apoptosis. It belongs to the TNF (tumor necrosis factor)/NGF receptor family. Expression of Fas has been described in the thymus, liver, heart, lung and ovary. Fas plays an important role in the apoptotic process that takes place during development. Monoclonal antibodies recognizing Fas such asJo2 have cytolytic activity on cells expressing Fas. The cell death stimulated by Fas antibodies is characteristic of apoptosis and suggests that the lethal effects are a result of interaction of antibody with a functional Fas antigen as opposed to complement-mediated lysis.
The Jo2 antibody recognizes mouse Fas. The Jo2 antibody shows cytolytic activity against cell lines expressing mouse Fas by inducing apoptosis. Intraperitoneal injections of Jo2 mAb have been shown to kill mice and induce apoptotic hepatocyte death. Jo2 mAb has been reported to immunoprecipitate mouse Fas as a 45 kDa band from W4 cells. W4 cells are WR19L mouse lymphoma cells transformed with mouse Fas. The difference between the observed MW of Fas and that deduced from its amino acid sequence (Mr 34,971) may be due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
CD95
0.2mg/mL
Monoclonal
Hamster
Mouse
WR19L mouse lymphoma cells transformed with recombinant mouse Fas
Affinity Purified
Apo-1; Apt1; Fas; FASLG receptor; lpr; TNFR6; Tnfrsf6; TNR6
JO2
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.