Learn More
CD95 Mouse anti-Human, PE-Cy5, Clone: DX2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
240.00 € - 415.00 €
Spezifikation
Antigen CD95
Klon DX2
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE-Cyanine5
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15821529
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561977
25 Tests
240.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15879768
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
559773
100 Tests
415.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The DX2 monoclonal antibody specifically binds to the human Fas antigen (also called APO-1). This 45 kDa transmembrane cell surface molecule was designated as CD95 at the Fifth HLDA Workshop. Fas is a member of the TNF-receptor superfamily and is also known as Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6 (TNFRSF6). It is expressed on a variety of normal and neoplastic cells including activated T and B lymphocytes and some undifferentiated thymocytes. The Fas/CD95 antigen is a polypeptide that plays a role in the programmed sequence of events leading to cell death, termed apoptosis. The DX2 clone specifically reacts with murine L cells, murine L1210 leukemia cells and murine P815 mastocytoma cells transfected with human Fas cDNA but not with untransfected parental cell lines. Crosslinking CD95 with DX2 antibody delivers an apoptotic signal indicating that DX2 recognizes a functional epitope of the CD95 antigen.
Spezifikation
Spezifikation
CD95
Flow Cytometry
PE-Cyanine5
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
APO-1; FAS; TNFRSF6; APT1; ALPS1A; FAS1; FASTM; FASLG receptor
DX2
Monoclonal
Mouse
Baboon, Canine, Cynomolgus, Human, Porcine, Rhesus Monkey
Human CD95-transfected L Cells
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.