Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cdc2-Like-Kinaseinhibitor, TG003
Artikelnummer. 15466529
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466529 50 mg 50 Milligramm
15456529 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466529 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64690.MF
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 300801-52-9 | C13H15NO2S, C13H15NO2S | 249.33 g/mol
Cdc2-Like Kinase Inhibitor, TG003 is a benzothiazole agent that acts as a specific and ATP-competitive inhibitor of Clk family members. Reports show that TG003 modifies the regulation of alternative splicing modulated by phosphorylation of SR proteins in vitro, and rescues defects in the development of Xenopus caused by an overabundance of Clk activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TG003 ist ein Benzothiazol-Wirkstoff, der als spezifischer und ATP-kompetitiver Inhibitor von Clk-Familienmitgliedern wirkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 300801-52-9
Summenformel C13H15NO2S
Synonym CLK-Hemmer; TG003
Spezifikation
Menge 50 mg
Beschreibung Weißgrau
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) TG003 ist ein Benzothiazol-Wirkstoff, der als spezifischer und ATP-kompetitiver Inhibitor von Clk-Familienmitgliedern wirkt.
Formelmasse 249,33g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeit Löslich in DMSO
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest