Learn More
CDC42 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen CDC42
Konzentration 0.35 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16826353
Unterlagen ansehen
Proteintech
10155-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16816353
Unterlagen ansehen
Proteintech
10155-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This protein is a small GTPase of the Rho subfamily, which regulates signaling pathways that control diverse cellular functions including cell morphology, migration, endocytosis, and cell progression. This protein is highly similar to Saccharomyces cerevisiae Cdc 42, and is able to complement the yeast cdc42 1 mutant. The product of oncogene Dbl was reported to specifically catalyze the dissociation of GDP from this protein. This protein could regulate actin polymerization through its direct binding to Neural Wiskott-Aldrick syndrome protein (N-WASP), which subsequently activates Arp2/3 complex. Alternative splicing of this gene results in at least two transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
CDC42
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
P60766, P60953, Q8CFN2
12540, 64465, 998
CDC42 Fusion Protein Ag0207
Primary
-20°C
CDC42
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CDC42, CDC42Hs, G25K, G25K GTP binding protein
Cdc42
IgG
Antigen Affinity Chromatography