Learn More
CDC42SE1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA555669
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15723591
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LGCCVVEKPQ PKKKRRRIDR TMIGEPMNFV HLTHIGSGEM GAGDGLAMTG AVQEQMRSKG NR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 98%.
CDC42SE1 Polyclonal antibody specifically detects CDC42SE1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
CDC42SE1
Polyclonal
Unconjugated
CDC42SE1
1300002M12Rik; CDC42 small effector 1; CDC42 small effector protein 1; CDC42-binding protein SCIP1; CDC42SE1; SCIP1; signaling molecule SPEC1 beta; small effector of CDC42 protein 1; small protein effector 1 of Cdc42; SPEC1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
56882
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NRR8
CDC42SE1
Recombinant protein corresponding to Human CDC42SE1