Learn More
CDDO-EA, MedChemExpress
Beschreibung
CDDO-EA is an NF-E2 related factor 2/antioxidant response element (Nrf2/ARE) activator.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | CDDO-EA |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 932730-51-3 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C33H46N2O3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CDDO ethyl amide TP319 RTA 405 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 34 mg/mL (65.54 mM) |
| Mehr anzeigen |