Learn More
CDK10 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 30061-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30238140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00 €
    129.00 € / 20 Mikroliter
    Sparen 16.00 €
    11% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The CDK10 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CDK10. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CDK10 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
CDK10
750 μg/mL
PISSLRE
Recombinant Protein
20 μL
8558
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human, Mouse
38 kDa