Learn More
CDK10 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00 € - 349.00 €
Spezifikation
Antigen CDK10
Konzentration 750 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Konjugat Unconjugated
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30238140
Unterlagen ansehen
Proteintech
30061-1-AP-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00 €
129.00 € / 20 Mikroliter
Sparen 16.00 €
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30237913
Unterlagen ansehen
Proteintech
30061-1-AP-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00 €
349.00 € / 150 Mikroliter
Sparen 61.00 €
14% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The CDK10 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CDK10. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CDK10 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
CDK10
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Liquid
Human, Mouse
PISSLRE
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
750 μg/mL
Unconjugated
Rabbit
8558
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.