Learn More
Invitrogen™ CDK3/cyclin E1 Recombinant Human Protein
CDK3/CyclinE1 is a member of the cyclin-dependent protein kinase family. Recombinant full-length human CDK3 and Cyclin E1 were co-expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag on both proteins.
492.00 € - 7490.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol |
Molekulargewicht | 61.3/73.4kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. |
Gen-Alias | CDK3: None CyclinE1: CCNE1, CCNE |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15478943
|
Invitrogen™
PV6298 |
10μg |
492.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15488943
|
Invitrogen™
PV6299 |
100μg |
1678.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 27-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15498943
|
Invitrogen™
PV6300 |
1mg |
7490.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 27-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CDK3/CyclinE1 promotes entry into S phase, in part by activating members of the E2F family of transcription factors. CDK3 can also associate with cyclin C and phosphorylates the retinoblastoma 1 protein to promote exit from G0. The CDK3 gene has been mapped to chromosomal location of 17q22-qter, telomeric to the BRCA1 gene by somatic cell hybrids analysis. The presence of a single point mutation in the CDK3 gene from several Mus musculus strains commonly used in the laboratory has been reported.
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation | |
61.3/73.4kDa | |
CDK3: None CyclinE1: CCNE1, CCNE | |
Recombinant |
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | |
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. | |
Human | |
GST Tag |