Learn More
CDK5RAP2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA538871
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15575781
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a regulator of CDK5 (cyclin-dependent kinase 5) activity. The protein encoded by this gene is localized to the centrosome and Golgi complex, interacts with CDK5R1 and pericentrin (PCNT), plays a role in centriole engagement and microtubule nucleation, and has been linked to primary microcephaly and Alzheimer′s disease. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2013].
Spezifikation
Spezifikation
CDK5RAP2
Polyclonal
Unconjugated
CDK5RAP2
CEP215, KIAA1633
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55755
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q96SN8
CDK5RAP2
A synthetic peptide derived from the N-terminal region of human CDK5RAP2