Learn More
Thermo Scientific™ CDK7/9tid-Substrat
Artikelnummer. 10754511
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10754511
Marke: Thermo Scientific™ PV5090
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
A peptide substrate based upon the C-terminal tail of RNA Polymerase II that is a reported substrate for Cyclin Dependent Kinases (CDK7, CDK8 and CDK9).
A peptide substrate based upon the C-terminal tail of RNA Polymerase II that is a reported substrate for Cyclin Dependent Kinases (CDK7, CDK8 and CDK9). For use with the Adapta™ Universal Kinase Assay (Cat. No. PV5099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aminosäuresequenz YSPTSPSYSPTSPSYSPTSPSKKKK
Assay-Eingabe Biochemische ADP-Akkumulation
Chromagenmenge 1 ml
Inhalt und Lagerung 2 mM CDK7/9tide-Peptidsubstrat in 50 mM HEPES (pH 7,5), 0,01 % Brij-35, 10 mM MgCl2 und 1 mM EGTA. Bei -20 °C lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie und Biopharmazie, Proteinassays und -analysen, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Adapta™ Universal-Kinase-Assay (PV5099), Arzneimittelforschung und -entwicklung, Kinase-Biologie, biochemische Kinase-Assays, Adapta™ Universal-Kinase-Assays, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Proteinassays und -analysen, Kinase-Aktivität
Menge 1 ml
Substrat Peptid auf Basis des C-Terminus von RNA-Polymerase II
Substrate Properties Peptid-basiertes Substrat
Substrattyp Kinase-Substrat
Target Enzyme Serin/Threonin-Kinasen
Gen-ID (Entrez) 1022; 3376
Artikelbeschreibung Cdk7/9-tid-Substrat, 1 ml, 2 mM Konzentration, 2689.9 Da Molekulargewicht, Peptidsubstrat basierend auf dem C-terminalen Schwanz von RNA-Polymerase II, einem beschriebenen Substrat für Cyclin-abhängige Kinasen (CDK7, CDK8 und CDK9)
Molekulargewicht 2.689,9 Da
Produkttyp CDK7/9tid-Substrat
Versandbedingung Trockeneis
Lagerungsbedingungen –20 °C
Zieleintrag CDK9/Cyclin T1, CDK7
Validierte Kinasen CDK7, CDK9