Learn More
CDKAL1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA546800
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15597312
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: QEDSKPQDRH FVRKDVVPKV RRRNTQKYLQ EEENSPPSDS TIPGIQKIWI
CDKAL1 Polyclonal antibody specifically detects CDKAL1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
CDKAL1
Polyclonal
Unconjugated
Cdkal1
1190005B03Rik; 6620401C13Rik; CDK5 regulatory subunit associated protein 1 like 1; CDK5 regulatory subunit associated protein 1-like 1; CDK5 regulatory subunit-associated protein 1-like 1; CDKAL; CDKAL1; Threonylcarbamoyladenosine tRNA methylthiotransferase; tRNA-t(6)A37 methylthiotransferase
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
54901
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q5VV42
Cdkal1
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human CDKAL1