Learn More
CDKN2A Monoclonal Antibody (OTI11D3), TrueMAB™, OriGene
Artikelnummer. 17542504
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
30 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17542504 100 μL 100 Mikroliter
17562504 30 μL 30 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 17542504
Marke: Origene Technologies TA809881
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Mouse Monoclonal Antibody
In humans, the multiple tumor suppressor 1 locus (MTS1) encodes two unrelated genes, p16INK4a and p19ARF. Although both act as cell proliferation inhibitors, their mechanisms of action are different. p19ARF works as part of a p53-dependent pathway to counter uncontrolled proliferation and oncogenic signals. Mice lacking the p19ARF gene rapidly develop a broad spectrum of tumors. This result indicates that p19ARF is an important tumor suppressor. In addition, p19ARF helps prevent transforming signals from various onocoproteins via the p53 regulatory loop. These studies and others display the importance of p19ARF in cell cycle control and tumor suppression.
Spezifikation
Antigen CDKN2A
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI11D3
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen CDKN2A
Gen-Zugriffsnummer Q8N726
Gen-Alias ARF, CDK4I, CDKN2, CMM2, INK4, INK4A, MLM, MTS-1, MTS1, P14, P14ARF, P16, P16-INK4A, P16INK4, P16INK4A, P19, P19ARF, TP16
Gensymbole CDKN2A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human CDKN2A produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1029
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1