Learn More
CDKN2A Monoclonal Antibody (OTI11D3), TrueMAB™, OriGene
Artikelnummer. p-200015135
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
30 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17562504 30 μL 30 Mikroliter
17542504 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 17562504
Marke: Origene Technologies TA809881S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Mouse Monoclonal Antibody
CDKN2A Monoclonal antibody specifically detects CDKN2A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Spezifikation
Antigen CDKN2A
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI11D3
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen CDKN2A
Gen-Zugriffsnummer P42771
Gen-Alias Alternative reading frame; Arf; ARF-INK4a; CDK4 inhibitor p16 INK4; CDK4 inhibitor p16-INK4; CDK4I; CDKN2; Cdkn2a; cdkn2a {ECO:0000312; cell cycle inhibitor; cell cycle negative regulator beta; cell cycle regulator; CMM2; Cyclin dependent kinase 4 inhibitor A; cyclin dependent kinase inhibitor 2A; Cyclin dependent kinase inhibitor 2A (p16, inhibits CDK4); cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A; Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4); cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (p16, inhibits CDK4); cyclin-dependent kinase inhibitor 2a p16Ink4a; cyclin-dependent kinase inhibitor 2a p19Arf; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoform 1; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoform 2; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoform 3; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoforms 1/2; cyclin-dependent kinase inhibitor protein; EMBL:AAL76336.1, ECO:0000312; EMBL:AAL76338.1, ECO:0000312; HGNC:1787; inhibits CDK4; INK4; INK4A; Ink4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human CDKN2A produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1029
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1