Learn More
CDKN2AIPNL Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA560564
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15768391
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RLDQLLSLSM VWANHLFLGC SYNKDLLDKV MEMADGIEVE DLPQFTTRSE LMK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 98%.
CDKN2AIPNL Polyclonal antibody specifically detects CDKN2AIPNL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
CDKN2AIPNL
Polyclonal
Unconjugated
CDKN2AIPNL
CDKN2A interacting protein N-terminal like; CDKN2A-interacting protein N-terminal-like protein; CDKN2AIP N-terminal-like protein; CDKN2AIPNL
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
91368
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96HQ2
CDKN2AIPNL
Recombinant protein corresponding to Human CDKN2AIPNL