missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDN1163, MedChemExpress

Artikelnummer. 16476097
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16476097 5 mg 5 Milligramm
16434616 100 mg 100 Milligramm
16423378 10 mg -
16409906 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16476097 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY1014555mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress CDN1163 is an allosteric sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) activator that improves Ca2+ homeostasis. CDN1163 attenuates diabetes and metabolic disorders.

CDN1163 is an allosteric sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) activator that improves Ca2+ homeostasis. CDN1163 attenuates diabetes and metabolic disorders.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material CDN1163
CAS 892711-75-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H20N2O2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (312.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=C2N=C(C)C=CC2=CC=C1)C3=CC=C(OC(C)C)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 320.39
Formelmasse 320.39
Reinheit (%) 99.34%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.