Learn More
Invitrogen™ CDP-Star™ Substrate (12.5 mM Concentrate)
Artikelnummer. 12684345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12684345 5 ml 1 Stück
12614355 10 ml 1 Stück
12604355 20 ml 1 Stück
12624355 50 ml 1 Stück
12664345 1 ml 1 Stück
12674345 2 ml 1 Stück
12694345 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12684345 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. T2306
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Dieses konzentrierte CDP-Star™ Substrat ist ein chemilumineszentes alkalisches Phosphatasesubstrat für das Blotting von Proteinen oder Nukleinsäuren auf Nitrozellulosemembranen. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays verwendet werden.
This CDP-Star™ chemiluminescent substrate for alkaline phosphatase let you detect alkaline phosphatase and alkaline phosphatase-labeled molecules with unparalleled sensitivity, speed, and ease.
  • Chemiluminescent substrate provides highly sensitive replacements for the widely used fluorogenic substrate methylumbelliferyl phosphate (MUP), and the colorimetric substrate p-nitrophenyl phosphate (pNPP).
  • Low background luminescence coupled with high-intensity light output enables detection of alkaline phosphatase labels with the highest possible sensitivity and signal-to-noise.
This versatile chemiluminescent substrate exhibits high sensitivity in membrane-based applications such as Southern, Northern, and Western blotting. This substrate can also be used in solution-based assays such as immunoassays, DNA probe assays, enzyme assays, and reporter gene assays. Maximum light levels are reached in approximately 10 minutes and glow emission persists for several hours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chromagenmenge 5 ml
Inhalt und Lagerung Lagern Sie das Produkt bei 4 °C.
Nachweisverfahren Chemolumineszent
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinassays und -analysen, Southern-, Northern- Western-Blotting, Anwendung in lösungsbasierten Assays wie Immunoassays, DNA-Sonden-Assays, Enzym-Assays und Reportergen-Assays ebenfalls möglich, Proteinbiologie, Zellanalyse, Enzym-Reporter-Assays, ELISA, alkalische Phosphatase-Assays, selbst erstelltes Assay, gebrauchsfertiges Immunassay
Produktlinie CDP-Star, NovaBright
Menge 5 ml
Substrat Alkalische Phosphatase
Substrattyp AP-Substrat (alkalische Phosphatase)
Format Flasche(n)
Produkttyp Substrat
Versandbedingung Raumtemperatur
Lagerungsbedingungen 4 °C