Learn More
CDV3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA556253
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15784161
  • 528.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KAVTKDEDEW KELEQKEVDY SGLRVQAMQI SSEKEEDDNE KRQDPGDNWE E Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 88%.
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
CDV3
Polyclonal
Unconjugated
CDV3
2510010F10Rik; C230084J24Rik; C79446; carnitine deficiency-associated gene expressed in ventricle 3; carnitine deficiency-associated gene expressed in ventricle 3 homolog; carnitine deficiency-associated protein 3; Cdv3; CDV3 homolog; H41; Protein CDV3; protein CDV3 homolog; TPP36; Tyrosine-phosphorylated protein 36
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55573
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9UKY7
CDV3
Recombinant protein corresponding to Human CDV3