Learn More
Invitrogen™ CEACAM1 (BGP) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHCEACAM1
560.72 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human CEACAM1 (BGP) ELISA quantitates Hu CEACAM1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CEACAM1. Principle of the method The Human CEACAM1\ solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CEACAM1 ist ein Mitglied der Genfamilie der karzinoembryonalen Antigene (CEA), die zur Immunglobulin-Superfamilie gehören. Zwei Untergruppen der CEA-Familie, die CEA-Zelladhäsionsmoleküle und die schwangerschaftsspezifischen Glykoproteine, befinden sich in einem 1.2 Mb-Cluster am langen Arm des Chromosoms 19. Elf Pseudogene der Untergruppe der CEA-Zelladhäsionsmoleküle finden sich ebenfalls im Cluster. Das codierte Protein wurde ursprünglich in Gallenkanälen der Leber als biliäres Glykoprotein beschrieben. Anschließend wurde festgestellt, dass es sich um ein Zelladhäsionsmolekül handelt, das auf Leukozyten, Epithelien und Endothelien nachgewiesen wurde. Das kodierte Protein vermittelt die Zelladhäsion über homophile sowie heterophile Bindung an andere Proteine der Untergruppe. Mehrere zelluläre Aktivitäten wurden dem kodierten Protein zugeschrieben, einschließlich Funktionen bei der Differenzierung und Anordnung der dreidimensionalen Gewebestruktur, der Angiogenese, Apoptose, Tumorsuppression, Metastasierung und der Modulation von angeborenen und adaptiven Immunreaktionen. Es wurden Transkriptvarianten beschrieben, die verschiedene Isoformen codieren. Es wurde jedoch nur die gesamte Länge von zwei Formen bestimmt.Spezifikation
Gehäuse P13688 | |
20 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
634 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Angiogenese | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
20.58 bis 15,000 pg/ml | |
20 bis 15000 pg/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
BGP, BGP1, BGPI | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 3,3 μl; Serum, 3,3 μl; Überstand, 100 μl | |
BGP, BGP1, BGPI | |
1 Std 20 Min |