Learn More
MedChemExpress Cecropin B
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 95.33% |
| CAS | 80451-05-4 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Molekulargewicht | 3834.67 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : 100 mg/mL (26.08 mM∣Need ultrasonic) |