missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress CEF6
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 913545-15-0 |
| Inhalt und Lagerung | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Molekulargewicht | 1051.26 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur