Learn More
Cefadroxil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488666
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16488666 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16488666 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1190
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cefadroxil is a broad-spectrum antibiotic of the cephalosporin type, effective in Gram-positive and Gram-negative bacterial infections.
Cefadroxil is a broad-spectrum antibiotic of the cephalosporin type, effective in Gram-positive and Gram-negative bacterial infections.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cefadroxil
Physikalische Form Solid
CAS 50370-12-2
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H17N3O5S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym BL-S 578
Löslichkeitsinformationen H2O : 9.17 mg/mL (25.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
SMILES O=C(C(N12)=C(C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](N)C3=CC=C(O)C=C3)=O)C1=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 363.39
Formelmasse 363.39
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Show Less